Orders LinkContactUsLinkComponent
Folding steps
Folding steps
Certifikáty
Folding steps
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
  • Easy fold away
  • Non slip and robust for a safe working
  • Measures only 85 mm in depth when folded
 : GS tested; in accordance with European standard DIN EN 14183.
Action manual BGI 694 and the applicable accident prevention regulations.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Poč. kroků
    Pracovní dosah až do cca
    Výška platformy
    Š×H×V
    Hmotnost
    Dostupnost
    Price
  • 139-1020
    Folding step with 2 rungs
    Folding step with 2 rungs
    01
    2
    2,40 m
    420 mm
    540×550×420 mm
    5 kg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • GUEN54202
    Folding step with 2 rungs
    Folding step with 2 rungs
    02
    2
    2,45 m
    460 mm
    540×490×460 mm
    4,5 kg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • 139-0770
    Folding step with 3 rungs
    Folding step with 3 rungs
    03
    3
    2,70 m
    690 mm
    800×570×690 mm
    7 kg