Replacement needles for LC XCHANGE® syringes
37, Replacement needles for XCHANGE® LC syringes, 1000 µl, 22, 56 mm, 0,71 mm, LC
Katalogové číslo 548-1804
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Replacement needles for LC XCHANGE® syringes
Katalogové číslo 548-1804
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,71 mm
- Rozchod:22
- Typ špičky:LC
- Popis:Replacement needles for XCHANGE® LC syringes, 1000 µl
- Délka:56 mm
- Sekvence:37