ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Corrosive
Kyselina chlorovodíková 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Catalog # 456494P
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Kyselina chlorovodíková 5%, ARISTAR® for calibration blank in ICP
Catalog # 456494P
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifications
About this item
 :
ADR:8,III
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324