ContactUsLinkComponent
VWR®, Super Optimal Broth (SOB) bouillon, til bioteknologi
VWR®, Super Optimal Broth (SOB) bouillon, til bioteknologi
Catalog # J906-500G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
VWR®, Super Optimal Broth (SOB) bouillon, til bioteknologi
Catalog # J906-500G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev na pevné látky
  • Bal.:
    500 g
  • Popis:
    SOB vývar
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Bujón Super optimální bujón (SOB) se používá pro přípravu nutričně bohatého růstového média a transformaci kompetentních E. coli.
Růstové médium SOB bujón je nutričně bohaté, obsahuje kaseinový hydrolyzát a kvasinkový extrakt jako zdroje dusíkatých sloučenin a růstových faktorů, plus síran hořečnatý jako zásobu iontů hořčíku nezbytných pro replikaci DNA.
Po rozpuštění při 25,5 g/l vody se získá trypton (20 g/l), kvasnicový extrakt (5 g/l), chlorid sodný (0,5 g/l).
SOB bujónový prášek skladujte při pokojové teplotě (18 až 26 °C). Připravené médium skladujte v chladu (2 až 8 °C).
Caution: Poznámka: Médium by mělo být sterilizováno v autoklávu nebo sterilně filtrováno. Před přidáním doplňkových složek a antibiotika nechte roztok vychladnout na 50 °C nebo nižší. Přidá se 20 ml One M MgS04.