Orders LinkContactUsLinkComponent
Gram's decolourising solution
Gram's decolourising solution
5037, 1 L
Katalogové číslo 911530ZA
Dodavatel:   VWR Chemicals
Gram's decolourising solution
Katalogové číslo 911530ZA
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Gram's decolourising solution
Gram's decolourising solution
5037, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace