ContactUsLinkComponent
VWR®, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH) Mix 3
VWR®, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH) Mix 3
Katalogové číslo 124832S
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
VWR®, Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH) Mix 3
Katalogové číslo 124832S
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass ampoule
  • Bal.:
    1 mL
  • Popis:
    PAH mix in acetonitrile, 16 components
Specifikace
O tomto produktu
16 components
Five μg/ml : Benzo(k)fluoranthene
10 μg/ml : Benzo(a)pyrene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Chrysene; Pyrene
100 μg/ml : Fluorene; Naphthalene; Acenaphthylene; Anthracene; Phenanthrene; Acenaphthene