3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin membrane peroxidase substrate Plus, liquid, Biotechnology Grade 1 component
Katalogové číslo K830-100ML
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Abs.@450nm (50%, 1M H2SO4):≤ 0.1
- Abs.@650nm (undiluted):≤ 0.1
- Assay (P/F):PASS / FAIL
- pH @25C (undiluted):2.6 - 3.6
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Číslo CAS:54827-17-7
Vzorec:C₁₆H₂₀N₂
MDL číslo:MFCD00007748