Orders LinkContactUsLinkComponent
Saffron, Q Path®
Saffron, Q Path®
3236, Plastová láhev, 10 g
Katalogové číslo 11507736.
Dodavatel:   VWR Chemicals
Saffron, Q Path®
Katalogové číslo 11507736.
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  84604-17-1
Saffron, Q Path®
Saffron, Q Path®
3236, Plastová láhev, 10 g
Přejít na:
Číslo CAS:  84604-17-1
Price
2 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 g
Product Details & Documents
Dye which can be used for HES histological staining. This product is not IVD registered.
Synonyma:  C.I. 75100
  • Číslo CAS:84604-17-1
  • Molecular Weight:976.96 g/mol
  • EINECS:283-295-0
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236
Specifikace