VWR® Q Path®, Stick on (buňkové lepidlo) pro mikroskopii
Catalog # 11047600.
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 mL
- Popis:Nalepte (lepidlo na buňky) Q Path®
Specifications
About this item
Lepidlo pro zlepšení přilnavosti histologických řezů ke sklíčkům. Alternativa k albuminu-glycerolu.