ContactUsLinkComponent
methylová červeň solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
  32941-100ML
 :  
methylová červeň solution in ethanol acid-base indicator, Fluka™
  32941-100ML
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
  • Change:
    complying
  • Test of sensitivity:
    complying
 :
 :28 °C
 :Ambient
 :207-776-1
 :1170
 :3,III
 :GHS07
 :GHS02
 :493-52-7
 :C₁₅H₁₅N₃O₂
 :MFCD00002425