ContactUsLinkComponent
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 5% in aqueous solution
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 5% in aqueous solution
Katalogové číslo DG097
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 5% in aqueous solution
Katalogové číslo DG097
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    50 mL
  • Sekvence:
    2370
Specifikace
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:75621-03-3
Vzorec:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL číslo:MFCD00081083