ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 0.001 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Chlorid draselný 0.001 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Catalog # HACHC20C280
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Chlorid draselný 0.001 mol/l (0.001 N) in aqueous solution
Catalog # HACHC20C280
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360