ContactUsLinkComponent
Dusičnan stříbrný 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-propanol
Hořlavý
Dráždivý
Dusičnan stříbrný 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-propanol
Katalogové číslo 89278.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Hořlavý
Dráždivý
Dusičnan stříbrný 0.02 mol/l (0.02 N) in 2-propanol
Katalogové číslo 89278.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-853-9
UN:1993
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
Číslo CAS:7761-88-8
Vzorec:AgNO₃
MDL číslo:MFCD00003414