Jodid draselný
Katalogové číslo HACH16726H
Dodavatel: Hach
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1
- Sekvence:0001
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,07727
Bod varu:1330 °C (1013 hPa)
Bod tání:686 °C
Hustota:3,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-659-4
Číslo CAS:7681-11-0
Vzorec:Kl
MDL číslo:MFCD00011405