ContactUsLinkComponent
Etylenglykol
Irritant
Etylenglykol
Catalog # MACH121-217-1000
Supplier:  MACH
CAS Number:  
undefined
Irritant
Etylenglykol
Catalog # MACH121-217-1000
Supplier:  MACH
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03832
Boiling Pt:196…198 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–13 °C
Density:1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:116 °C
Storage Temperature:Refrigerator
EINECS:203-473-3
REACH:01-2119456816-28
 :GHS07
CAS Number:107-21-1
Formula:HOCH₂CH₂OH
MDL Number:MFCD00002885