Kyselina octová ≥99.8% (by GC) eluent additive, for LC-MS, Fluka™
Katalogové číslo 49199-50ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:50 mL
- Sekvence:2370
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Vapor Density:2.07 (vs air)
- Assay:99.5 - 100.5 %
- Purity (GC):Min. 99.8 %
- Solidification Point:16.3 - 16.7 °C
- Water (Karl Fischer):Max. 0.2 %
- Silver (Ag):Max. 0.01 ppm
- Aluminium (Al):Max. 0.05 ppm
- Arsenic (As):Max. 0.01 ppm
- Barium (Ba):Max. 0.01 ppm
- Beryllium (Be):Max. 0.01 ppm
- Bismuth (Bi):Max. 0.1 ppm
- Calcium (Ca):Max. 0.2 ppm
- Cadmium (Cd):Max. 0.02 ppm
- Cobalt (Co):Max. 0.01 ppm
- Chromium (Cr):Max. 0.05 ppm
- Copper (Cu):Max. 0.01 ppm
- Iron (Fe):Max. 0.2 ppm
- Germanium (Ge):Max. 0.05 ppm
- Potassium (K):Max. 0.1 ppm
- Lithium (Li):Max. 0.01 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 0.1 ppm
- Manganese (Mn):Max. 0.01 ppm
- Molybdenum (Mo):Max. 0.02 ppm
- Sodium (Na):Max. 0.5 ppm
- Nickel (Ni):Max. 0.05 ppm
- Lead (Pb):Max. 0.02 ppm
- Strontium (Sr):Max. 0.01 ppm
- Titanium (Ti):Max. 0.01 ppm
- Thallium (Tl):Max. 0.05 ppm
- Vanadium (V):Max. 0.01 ppm
- Zinc (Zn):Max. 0.05 ppm
- Zirconium (Zr):Max. 0.1 ppm
- Chloride (Cl):Max. 0.5 ppm
- Phosphate (PO₄):Max. 0.5 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.5 ppm
- Suitability for the LC-MS:complying
- Acetic aNHydride (GC):Max. 0.01 %
- APHA:Max. 10
- Explosion Limit:16 %, 92 °F
- Refractive Index:n20/D 1.371 (lit.)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:118 °C (1,013 hPa)
Bod tání:16 °C
Hustota:1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:40 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8,II
REACH:01-2119475328-30
:GHS02
:GHS05
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152