ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Catalog # METR6.2308.020
Supplier:  METROHM
CAS Number:  
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Catalog # METR6.2308.020
Supplier:  METROHM
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Sekvence:
    2590
Specifications
About this item
 :
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360