ContactUsLinkComponent
EDTA dvojsodná sůl dihydrát for synthesis
EDTA dvojsodná sůl dihydrát for synthesis
Catalog # SCARAC09751000
Supplier:  Scharlau
CAS Number:  
undefined
EDTA dvojsodná sůl dihydrát for synthesis
Catalog # SCARAC09751000
Supplier:  Scharlau
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1.000 g
  • Sekvence:
    3047
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,03543
Melting Pt:255 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-358-3
CAS Number:6381-92-6
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number:MFCD00150037