Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Certifikáty
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • J63487.K3
  • J63487.K7
  • Fyzická forma:
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL čí.:
  • MFCD00236358
  • MFCD00236358
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • J63487.K3
    TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
    TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
    Glass bottle
    2 L
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 L
    1 * 2 L - 1 890,00 Kč
    1 890,00 Kč
    1 * 2 L
       1 890,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63487.K3
    Fyzická forma
    Liquid
    MDL čí.
    MFCD00236358
  • J63487.K7
    TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
    TBE buffer solution 5X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
    Glass bottle
    4 L
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 2 960,00 Kč
    2 960,00 Kč
    1 * 4 L
       2 960,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63487.K7
    Fyzická forma
    Liquid
    MDL čí.
    MFCD00236358