0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy kationické
Standardy - vápník
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
662-0805
:
Thermo Orion
:
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
662-0805
:
Thermo Orion
:
Koncentrace:
0,1M
Matrix:
H₂O
Bal.:
475 mL
Environmentally Preferable:
Nástavec:
Kalcium
Symbol:
Ca