Sulphaethoxypyridazine, Supelco®
Katalogové číslo 02743-50MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:50 mg
- Sekvence:2370
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:213-514-7
Číslo CAS:963-14-4
Vzorec:C₁₂H₁₄N₄O₃S
MDL číslo:MFCD00869228