Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, ACES, 0,5 M solution
Buffer, ACES, 0,5 M solution
Buffer, ACES, 0,5 M solution
Certifikáty
Buffer, ACES, 0,5 M solution
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • J60366.AE
  • J60366.AK
  • J60755.AE
  • J60755.AK
  • Fyzická forma:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Čí. CAS:
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • 7365-82-4
  • MDL čí.:
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • MFCD00008030
  • Vzhled:
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Skladovací teplota:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • J60366.AE
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    03
    Glass bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2 050,00 Kč
    2 050,00 Kč
    1 * 100 mL
       2 050,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60366.AE
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7365-82-4
    MDL čí.
    MFCD00008030
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • J60366.AK
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 6,5
    04
    Glass bottle
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 3 040,00 Kč
    3 040,00 Kč
    1 * 250 mL
       3 040,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60366.AK
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7365-82-4
    MDL čí.
    MFCD00008030
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • J60755.AE
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    05
    Glass bottle
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1 860,00 Kč
    1 860,00 Kč
    1 * 100 mL
       1 860,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60755.AE
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7365-82-4
    MDL čí.
    MFCD00008030
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C
  • J60755.AK
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    ACES, 0,5M buffer solution, pH 7,0
    06
    Glass bottle
    250 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 2 950,00 Kč
    2 950,00 Kč
    1 * 250 mL
       2 950,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60755.AK
    Fyzická forma
    Liquid
    Čí. CAS
    7365-82-4
    MDL čí.
    MFCD00008030
    Vzhled
    Colourless
    Skladovací teplota
    2°C to 8°C