ContactUsLinkComponent
Equipotential bonding electrode
  KNICZU0073
 :  KNICK
Equipotential bonding electrode
  KNICZU0073
 :  KNICK
  • Připojení:
    S8 (DIN coax), 5 m cable
  • Ø×D:
    5×120 mm
  • Určeno pro:
    ORP measurements, monitoring the reference system of the pH sensor
  • Type:
    Bonding electrode ZU 0073
  • Materiál:
    Skleněné tělo, platinový prsten
  • Bal.:
    1
  • Tepl.:
    max. 130 °C
Electrode for monitoring the reference system of the pH sensor or for simultaneous ORP measurements.