Fólie těsnící, samolepící pro ELISU, PCR
Katalogové číslo 211-0001
Dodavatel: Brand
Specifikace
- Optická vlastnost:Transparent
- Popis:Těsnící fólie, samolepící, PP, pro PCR a ELISA, jednotlivé listy
- Sekvence:01
- Bal.:100
Specifikace
O tomto produktu
Průsvitná PP fólie umožňuje vizuální kontrolu vzorků. Teplotní rozpětí: −40 až +125 °C.