Těsnící fólie, samotěsnící pro automatizaci
Catalog # 391-0700
Supplier: Brand
Specifications
- Popis:Těsnící fólie, samolepící, pro automatizaci, PP/PE, jednotlivé archy
- Bal.:50
Specifications
About this item
Chemicky odolná PE/PP fólie obsahuje nelepící plochy nad jamkami,které brání kontaminaci. Mimoto fólii lze snadno propíchnout pipetovacími špičkami (k odstranění vzorků). Teplotní rozpětí: −40 do +90 °C.