Fólie těsnící, samolepící pro ELISA, Real-Time PCR (qPCR)
Katalogové číslo 732-1475
Dodavatel: Brand
Specifikace
- Optická vlastnost:Transparent
- Popis:Těsnící fólie, samolepicí, pro ELISU, hluboké jamky a PCR destičky, polyester, jednotlivé listy
- Bal.:100
Specifikace
O tomto produktu
Vysoce transparentní fólie vyrobená z polyesteru je vhodná pro měření Real-Time PCR. Teplotní rozsah: −40 až +120 °C.