O tomto produktu
Všechny židle a stoličky jsou k dispozici s hliníkovou pětihvězdičkovou základnou.
- u zadní opěrky lze nastavit výška a sklon
- nastavitelná výška sedadla pomocí plynového pístu
- čalounění kryté koženkou, omyvatelné a odolné k dezinfekcím
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Kolečka: dvojitá kolečka s brzdou citlivou na zatížení, můžete si vybrat vhodná kolečka pro váš typ podlahy, všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými pro tvrdé podlahy, k dispozici jsou i tvrdá pro měkké podlahy.
Technologie Stop&Go: Z bezpečnostních důvodů se židle, které mají sedák ve výšce více než 650 mm nad zemí, nesmí při použití pohybovat. S inovativními kolečky Stop&Go jsou tyto židle pohyblivé pouze tehdy, když na nich nikdo nesedí.
ESD (elektrostatický výboj) odpovídá elektrostatickému výboji nabitých předmětů nebo osob. Elektrostatický výboj může způsobit poškození mikroelektronických součástí.
Conforms to security level S2, GMP. Soft discharge is achieved on the basis of a fixed and defined discharge resistance of 106 Ω in accordance with DIN EN 61340-5-1.
Specifikace
- Catalog No:
- 132-0420
- 132-0419
- 132-0502
- Environmentally Preferable:
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)