Všechny židle a stoličky jsou vybaveny pětiramennou křížovou hliníkovou základnou.
- u zádové opěrky lze nastavit výška a sklon
- nastavitelná výška sedadla pomocí vzduchového pístu
- hliníková pětiramenná základna
Výhodná kombinace pohodlí a ergonomie přispívá k optimálnímu výkonu. Anatomicky tvarované sedadlo pro podporu pánve a zabudovaná bederní opěrka. Velmi pohodlné, velké a měkké čalounění kryté koženkou, omyvatelné a odolné vůči dezinfekcím.
Kluzáky: jsou vyrobeny z plastu, který je odolný proti opotřebení a má velkou styčnou plochu, která nabízí vysoký stupeň stability.
Pojezdová kolečka: dvojitá kolečka s citlivou brzdou na zatížení, můžete vybrat pro svůj typ podlahy. Všechny židle jsou standardně dodávány s měkkými kolečky pro tvrdé podlahy. K dispozici jako volitelné příslušenství jsou také tvrdá kolečka.
Technologie Stop&Go: pokud je sedadlo židle nastaveno výše než 650 mm, nesmí být z bezpečnostních důvodů obsazená židle pohyblivá. S novými kolečky, která jsou vybavena technologií stop&go, je židle mobilní pouze tehdy, pokud na ní nikdo nesedí.
Conform to security level S2, GMP
- Catalog No:
- 132-0964
- 132-0963
- 132-0417
- 132-0416
- 132-0426
- 132-0967
- 132-0425
- 132-0501
- 132-0965
- 132-0939
- 132-0966
- Environmentally Preferable:
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Udržitelné materiály, Low Manufacturing Impact, Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)