Bezpečnostní kotníkové boty, šněrovací, Steelite™ WORK Constructo Nubuck,FW32
: Portwest
Antistatické kotníkové boty vyrobené z voděodolné nubukové usně a s podrážkou dvojíté hustoty z phylonu/gumy, odolné k olejům a teplu (300 °C).
- pata tlumící nárazy
- ochranná ocelová špička (200 J)
- ocelová stélka odolná propíchnutí
Barva: černá/medová.
Colour: Black/honey
: EN ISO 20345:2011; S3, SRA.
Frequently Bought Together