Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometer, OE 200
Handheld refractometer, OE 200
Handheld refractometer, OE 200, 0 - 200 Oe° ; 0 - 45 °Bx ; 0 - 40 KI°, 1,3330 - 1,4100 nD
Katalogové číslo 635-2115
Dodavatel:   REICHERT
Handheld refractometer, OE 200
Katalogové číslo 635-2115
Dodavatel:  REICHERT
Handheld refractometer, OE 200
Handheld refractometer, OE 200
Handheld refractometer, OE 200, 0 - 200 Oe° ; 0 - 45 °Bx ; 0 - 40 KI°, 1,3330 - 1,4100 nD
Přejít na:
Price
9 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This handheld refractometer for wine provides fast and accurate measurements of dissolved sugars when testing grapes, citrus fruits, fruit juices, soft drinks, melons and maple sap for the winemaking industry.
Specifikace
  • Model:
    OE 200
  • Rozsah:
    0 - 200 Oe° ; 0 - 45 °Bx ; 0 - 40 KI°
  • Popis:
    Handheld refractometer
  • Index lomu:
    1,3330 - 1,4100 nD
  • Stupnice:
    Oechsle (Oeo), Brix (% sucrose) and Klosterneuburger (Klo)
  • Cat. No.:
    635-2115
  • Rozsah teplotní kompenzace:
    10...40 °C