0,00 Kč
Zadání objednávky
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Centrifugy
Rotory
Rotors for MIKRO 200 centrifuge
Rotors for MIKRO 200 centrifuge
Specifikace
Popis:
Fixed angle rotor 2434, 24×2,0 ml, 15000 min
-1
, 21382 ×g
Sekvence:
05
Environmentally Preferable:
Bal.:
1
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu