Orders LinkContactUsLinkComponent
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Dodavatel:   Hach
Test kits, drop count tests
Dodavatel:  Hach
Certifikáty
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
24 Dostupných variant níže
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace Další informace
Product Details & Documents
The drop count test is a simple, easy and cost-effective way to test for many parameters like chlorine, chloride, dissolved oxygen, carbon dioxide, sulphite, nitrogen, formaldehyde, and more.
  • Portable - ideal for use in field or in lab
  • Used as a quick reference or for confirmatory test with colour indicator
  • Reagents supplied with the kit
Upozornení: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Product Family Options
Test kits
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Testů v kitu
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • HACH2314500
    Alkalinity, model AL-TA
    Alkalinity, model AL-TA
    02
    385 - 8500 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 3 260,00 Kč
    3 260,00 Kč
    1 * 1 KIT
       3 260,00 Kč
  • HACH2308100
    Ascorbic acid, model ASC-1
    Ascorbic acid, model ASC-1
    03
    10 - 200 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 550,00 Kč
    5 550,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 550,00 Kč
  • HACH143601
    Carbon dioxide, model CA-23
    Carbon dioxide, model CA-23
    04
    1,25 - 25, 2 - 40 and 5 - 100 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 3 100,00 Kč
    3 100,00 Kč
    1 * 1 KIT
       3 100,00 Kč
  • HACH144001
    Chloride, model 8-P, use silver nitrate titrant
    Chloride, model 8-P, use silver nitrate titrant
    05
    5 - 100 mg/l Cl-
    20 - 400 mg/l Cl-
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 3 510,00 Kč
    3 510,00 Kč
    1 * 1 KIT
       3 510,00 Kč
  • HACH208601
    Chloride, model CD-51
    Chloride, model CD-51
    06
    500 - 10000 mg/l Cl-
    5000 - 100000 mg/l Cl-
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 8 060,00 Kč
    8 060,00 Kč
    1 * 1 KIT
       8 060,00 Kč
  • HACH225401
    Chlorine (Total), model CN-65
    Chlorine (Total), model CN-65
    07
    1 - 20 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 6 270,00 Kč
    6 270,00 Kč
    1 * 1 KIT
       6 270,00 Kč
  • HACH222702
    Chromium, model CH-14
    Chromium, model CH-14
    08
    50 - 1000 mg/l Cr(6+)
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 4 750,00 Kč
    4 750,00 Kč
    1 * 1 KIT
       4 750,00 Kč
  • HACH146900
    Dissolved oxygen, model OX-2P
    Dissolved oxygen, model OX-2P
    09
    1 to 20 mg/l O₂
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 710,00 Kč
    5 710,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 710,00 Kč
  • HACH2183100
    Formaldehyde, model FM-1
    Formaldehyde, model FM-1
    10
    0,5 - 10%
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 710,00 Kč
    5 710,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 710,00 Kč
  • HACH2291700
    Hydrogen peroxide, model HYP-1
    Hydrogen peroxide, model HYP-1
    13
    1 - 10 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 270,00 Kč
    5 270,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 270,00 Kč
  • HACH2687200
    Hypochlorite, model CN-HR
    Hypochlorite, model CN-HR
    14
    50000 - 150000 mg/l
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 010,00 Kč
    7 010,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 010,00 Kč
  • HACH148002
    Sulphiite, model SU-5
    Sulphiite, model SU-5
    15
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 6 390,00 Kč
    6 390,00 Kč
    1 * 1 KIT
       6 390,00 Kč
  • HACH145300
    Total hardness, model 5-B
    Total hardness, model 5-B
    16
    17 - 510 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 290,00 Kč
    1 290,00 Kč
    1 * 1 KIT
       1 290,00 Kč
  • HACH145400
    Total hardness, model 5-EP
    Total hardness, model 5-EP
    17
    17 - 510 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 2 090,00 Kč
    2 090,00 Kč
    1 * 1 KIT
       2 090,00 Kč
  • HACH145201
    Total hardness, model HA-71A
    Total hardness, model HA-71A
    18
    1 - 20 mg/l
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 4 310,00 Kč
    4 310,00 Kč
    1 * 1 KIT
       4 310,00 Kč
  • HACH222301
    Acidity, Model AC-6
    Acidity, Model AC-6
    19
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 3 410,00 Kč
    3 410,00 Kč
    1 * 1 KIT
       3 410,00 Kč
Replacement reagent set
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Testů v kitu
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • HACH2437600
    Chloride reagent set for 8-P, drop count titration, set includes chloride 2 indicator powder pillows and silver nitrate titrant (0,0493 N titrant)
    Chloride reagent set for 8-P, drop count titration, set includes chloride 2 indicator powder pillows and silver nitrate titrant (0,0493 N titrant)
    20
    1 SET
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 3 350,00 Kč
    3 350,00 Kč
    1 * 1 SET
       3 350,00 Kč
  • HACH2437700
    Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N)
    Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N)
    21
    1 SET
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 3 630,00 Kč
    3 630,00 Kč
    1 * 1 SET
       3 630,00 Kč
  • HACH42632
    Hardness 3 solution, 100 ml MDB
    Hardness 3 solution, 100 ml MDB
    22
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 816,00 Kč
    816,00 Kč
    1 * 100 mL
       816,00 Kč
  • HACH2440000
    Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution
    Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution
    24
    up to 200 mg/l SO₃
    1 SET
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET
    1 * 1 SET - 4 250,00 Kč
    4 250,00 Kč
    1 * 1 SET
       4 250,00 Kč
  • HACH70532
    Sulfite 3 reagent, 100 ml MDB
    Sulfite 3 reagent, 100 ml MDB
    25
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 614,00 Kč
    614,00 Kč
    1 * 100 mL
       614,00 Kč
  • HACH2437500
    Carbon dioxide, reagent set for model CA-23, drop count titration, set includes phenolphthalein indicator solution and sodium hydroxide standard solution (0,01 N).
    Carbon dioxide, reagent set for model CA-23, drop count titration, set includes phenolphthalein indicator solution and sodium hydroxide standard solution (0,01 N).
    26
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 320,00 Kč
    1 320,00 Kč
    1 * 1 KIT
       1 320,00 Kč
Standards
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Testů v kitu
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • HACH2408532
    Sodium thiosulfate standard solution, stabilized, 0,00246 N, 100 ml marked dropping bottle
    Sodium thiosulfate standard solution, stabilized, 0,00246 N, 100 ml marked dropping bottle
    27
    100 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 834,00 Kč
    834,00 Kč
    1 * 100 mL
       834,00 Kč
  • HACH2408549
    Sodium thiosulfate standard solution, stabilised, 0,00246 N, 500 ml bottle
    Sodium thiosulfate standard solution, stabilised, 0,00246 N, 500 ml bottle
    28
    500 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1 550,00 Kč
    1 550,00 Kč
    1 * 500 mL
       1 550,00 Kč
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 