Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits for water testing
Comparator kits for water testing
Dodavatel:   Hach
Comparator kits for water testing
Dodavatel:  Hach
Certifikáty
Comparator kits for water testing
Comparator kits for water testing
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Qualitative results using traditional colour comparator disc methods.
  • Portable - ideal for field testing
  • Simple fast method
  • Kits contain all required reagents and apparatus in a rugged carrying case
Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Rozsah
    Testů v kitu
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 705-0055
    Nitrates (low concentration)
    Nitrates (low concentration)
    0 - 1 mg/l
    50
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 680,00 Kč
    5 680,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 680,00 Kč
  • HACH146700
    Manganese Test Kit, Model MN-5
    Manganese Test Kit, Model MN-5
    0 - 3,0 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 9 920,00 Kč
    9 920,00 Kč
    1 * 1 KIT
       9 920,00 Kč
  • HACH2064400
    Ozone Test Kit, Model OZ-2
    Ozone Test Kit, Model OZ-2
    0 - 2,2 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 5 890,00 Kč
    5 890,00 Kč
    1 * 1 KIT
       5 890,00 Kč
  • HACH1419301
    Molybdate Test Kit, Model MO-2
    Molybdate Test Kit, Model MO-2
    0 - 0,8/0 - 40 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 13 990,00 Kč
    13 990,00 Kč
    1 * 1 KIT
       13 990,00 Kč
  • 705-0068
    Hardness* (total as CaCO₃)
    Hardness* (total as CaCO₃)
    20 - 400 mg/l
    100
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 2 090,00 Kč
    2 090,00 Kč
    1 * 1 KIT
       2 090,00 Kč
  • HACH2518050
    Ozone coloTest Kit, AccuVac® Color Disc
    Ozone coloTest Kit, AccuVac® Color Disc
    1 KIT
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 6 270,00 Kč
    6 270,00 Kč
    1 * 1 KIT
       6 270,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • Ammonium molybdate reagent for phosphate determinations, 100 ml
    Ammonium molybdate reagent for phosphate determinations, 100 ml
    HACH11032H
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 865,00 Kč