Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes for stool, with push-in plug
Sample tubes for stool, with push-in plug
Modrá, PS, 22 mm, 1000/1000 (bag/ctn), 20 ml, 75 mm
Katalogové číslo BOET07.011.2001
Dodavatel:   BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with push-in plug
Katalogové číslo BOET07.011.2001
Dodavatel:  BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with push-in plug
Sample tubes for stool, with push-in plug
Modrá, PS, 22 mm, 1000/1000 (bag/ctn), 20 ml, 75 mm
Přejít na:
Price
6 640,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Crystal clear with flat bottom. Indentation plug with attached long-lasting spoon carrier for about bean-sized samples.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    22 mm
  • Balené:
    1000/1000 (bag/ctn)
  • Kapacita:
    20 ml
  • Výška:
    75 mm
  • Materiál:
    PS
  • Barva víčka:
    Modrá