Víceprvkový standard kontroly kvality, 10 mg/l pro 36 prvků ve 2% kyselině dusičné, ARISTAR® pro ICP
Catalog # 84793.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 mL
- Popis:Víceprvkový standard kontroly kvality 10 mg/l {Al; Ag; As; B; Ba; Ca; Cd; Ce; Co; Cr; Cu; Dy; Er; Eu; Fe; Gd; Ho; K; La; Li; Lu; Mg; Mn; Na; Nd; Ni; P; Pb; Rb; Se; Sm; Sr; Tl; Tm; V; Zn} ve 2% kyselině dusičné ARISTAR® pro ICP-MS
Specifications
About this item
36 prvků : 10 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
Certifications: Certifikace SRM dle NIST, vyrobeno a testováno v zařízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
Delivery: Dodáno s certifikátem o analýze.