0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Vialky
Inserts for screw thread and crimp top vials
Inserts for screw thread and crimp top vials
Inserts for screw thread and crimp top vials
NSCAC4012-529
:
THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Inserts for screw thread and crimp top vials
NSCAC4012-529
:
THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Čepice součástí:
Ne
Ø×H:
5×29 mm
Kapacita:
0,20 ml
Popis:
Insert, for standard opening crimp top vials
Materiál:
Sklo
Sekvence:
03
Základna:
Conical
Bal.:
100