ContactUsLinkComponent
Jars with snap-on lid
Jars with snap-on lid
Catalog # SEMA3059
Supplier:  SEMADENI
undefined
Jars with snap-on lid
Catalog # SEMA3059
Supplier:  SEMADENI
Specifications
  • Ø vněj.:
    222 mm
  • Kapacita:
    5600 ml
  • Výška:
    190 mm
  • Bal.:
    100
Specifications
About this item
Jars, made of PP, with close-fitting snap-on lid.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904