Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops, Azlon®
Scoops, Azlon®
Dodavatel:   SciLabware
Scoops, Azlon®
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Scoops, Azlon®
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Food safe
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Délka
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • AZLOSWL028
    Scoops, chemical resistand and food safe
    Scoops, chemical resistand and food safe
    01
    150 ml
    250 mm
    HDPE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 584,00 Kč
    584,00 Kč
    1 * 5 KS
       584,00 Kč
  • AZLOSWL040
    Scoops, chemical resistand and food safe
    Scoops, chemical resistand and food safe
    03
    1500 ml
    405 mm
    HDPE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 606,00 Kč
    606,00 Kč
    1 * 1 KS
       606,00 Kč