Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample racks for chromatography vials
Sample racks for chromatography vials
03, PP, without lid, 4,0 ml, 15 mm, 50
Katalogové číslo NSCAC4015-25
Sample racks for chromatography vials
Katalogové číslo NSCAC4015-25
Sample racks for chromatography vials
03, PP, without lid, 4,0 ml, 15 mm, 50
Přejít na:
Price
782,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
  • Racks feature alphanumeric indexing
  • Can be stacked for efficient storage
  • PP racks resistant to most solvents
Specifikace
  • Pro zkumavky:
    4,0 ml
  • Ø otvoru:
    15 mm
  • Poč. otvorů:
    50
  • Popis:
    PP, without lid
  • Sekvence:
    03