Orders LinkContactUsLinkComponent
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-PLATO, 0 - 30 °P, ±0,2 °P, 0,1 °P
  ATAG4590
 :   Atago
Pocket refractometer, PAL-Plato
  ATAG4590
 :  Atago
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-Plato
Pocket refractometer, PAL-PLATO, 0 - 30 °P, ±0,2 °P, 0,1 °P
8 190,00 Kč
1 * 1 KS
Used in the brewing industry especially for the production of beer, the PAL-plato is designed to measure the specific gravity of sweet wort.
  • Dust-tight and protected against water jets
  • Two buttons operation and LCD screen for readings
  • A few drops of sample and it provides accurate readings
  • Model:
    PAL-PLATO
  • Rozsah:
    0 - 30 °P
  • Rozlišení:
    0,1 °P
  • Popis:
    Pocket refractometer
  • Přesnost:
    ±0,2 °P
  • Měrný rozsah teplot:
    10…75 °C
  • Hmotnost:
    100 g
  • Cat. No.:
    ATAG4590
  • Š×H×V:
    55×31×109 mm
  • Čas odezvy:
    3 seconds
  • Objem vzorku:
    0,3 ml
  • Elektrické napětí:
    2× AAA batteries
  • Teplotní přesnost:
    ±1 °C