
Trilithium citrate tetrahydrate
Catalog # LACH30094
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
EINECS:213-045-8
:GHS07
CAS Number:6080-58-6
Formula:C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
MDL Number:MFCD00150030