Kyselina trichloroctová (ledová)
Catalog # LACH30621
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,09700
Boiling Pt:196 °C (1013 hPa)
Melting Pt:54…56 °C
Density:1,63 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-927-2
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:76-03-9
Formula:Cl₃CCOOH
MDL Number:MFCD00004177