chroman sodný tetrahydrát
Catalog # LACH30462
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifications
About this item
:
Density:2,73 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-889-5
UN:3288
ADR:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
CAS Number:10034-82-9
Formula:CrNa₂O₄·4H₂O
MDL Number:MFCD00149167