
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Katalogové číslo LACH40071AP0G0100
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod tání:> 210 °C
EINECS:236-308-9
:GHS07
Číslo CAS:125572-95-4
:MFCD00066429
Vzorec:C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O