EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Catalog # LACH40074CP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,03543
Melting Pt:255 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-358-3
CAS Number:6381-92-6
Formula:C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number:MFCD00150037