thiokyanatan draselný
Katalogové číslo LACH30890
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,07866
Bod varu:500 °C (1013 hPa)
Bod tání:175 °C
Hustota:1,61 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:206-370-1
:GHS07
Číslo CAS:333-20-0
Vzorec:KSCN
MDL číslo:MFCD00011413