Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol

Tymol

3401, Plastová láhev, 100 g
Katalogové číslo LACH40154AP0G0100
Korozi způsobující
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   Lach-ner S.R.O.
Tymol
Katalogové číslo LACH40154AP0G0100
Dodavatel:  Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:  89-83-8
Tymol
Tymol

3401, Plastová láhev, 100 g

Přejít na:
Číslo CAS:  89-83-8
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Číslo CAS:89-83-8
  • Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL číslo:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Merck Index:13,09476
  • Bod varu:233 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:49…51 °C
  • Hustota:0,965 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:104 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:201-944-8
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.