Octan kobaltnatý tetrahydrát
Catalog # LACH40116AP0G0500
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifications
About this item
:
Merck Index:12,02494
Melting Pt:140 °C
Density:1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:200-755-8
UN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS09
CAS Number:6147-53-1
Formula:(H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MDL Number:MFCD00149569