L(+)-Kyselina askorbová
Katalogové číslo LACH30522
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1.000 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00837
Bod varu:553 °C (1013 hPa)
Bod tání:190…192 °C
Hustota:1,694 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-066-2
REACH:exempt
Číslo CAS:50-81-7
Vzorec:C₆H₈O₆
MDL číslo:MFCD00064328