
Uhličitan draselný, anhydrous GR
Catalog # LACH30212AP0G1000
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,07702
Melting Pt:891 °C
Density:2,42 g/cm³ (20 °C)
EINECS:209-529-3
:GHS07
Storage Temperature:Ambient
CAS Number:584-08-7
Formula:K₂CO₃
MDL Number:MFCD00011382